8-Bromo-2-methylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3444-1G B3444-5G
TCIAB3444-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB3444-1G TCIAB3444-5G
8-Bromo-2-methylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Bromo-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,0812 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD04966997
Numéro CAS: 61047-43-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf6f9fec03db4494bc41656b19e3a9753fd4d226&vid=bf6f9fec03db4494bc41656b19e3a9753fd4d226&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité