Potassium hydroxyde 1 M (1 N) dans l'éthanol solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 73.2 EUR InStock
35112-1L 35112-6X1L
Potassium hydroxyde 1 M (1 N) dans l'éthanol solution volumétrique, Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 78 °C (1.013 hPa)
Densité: 0.88 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité