Ethyl trifluoropyruvate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
T1434-25G T1434-5G
TCIAT1434-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1434-25G TCIAT1434-5G
Ethyl trifluoropyruvate ≥98.0% (par GC)
Ethyl trifluoropyruvate
Formule: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00114935
Numéro CAS: 13081-18-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4d12986b1358ab30c567b3dfbe80ba10eae5f9&vid=6c4d12986b1358ab30c567b3dfbe80ba10eae5f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité