Methyl trifluoropyruvate
Synonyms: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
006851-5G 006851-25G 006851-100G
FLUO006851-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006851-5G FLUO006851-25G FLUO006851-100G
Methyl trifluoropyruvate
Methyl trifluoropyruvate
Formule: C₄H₃F₃O₃
MW: 156,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00114936
Numéro CAS: 13089-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité