3-(Methylthio)-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2050-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2050-5G TCIAM2050-25G
3-(Methylthio)-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
3-(Methylthio)-1-hexanol
Formule: C₄H₁₀OS
MW: 148,26 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00010674
Numéro CAS: 51755-66-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/02/28988002.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité