5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
CFF852.1 005188-25G 005188-5G
CHMPCFF852.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF852.1 FLUO005188-25G FLUO005188-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143428
Numéro CAS: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité