5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2214-25G B2214-5G
TCIAB2214-25GEA 566 EUR InStock
TCIAB2214-25G TCIAB2214-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143428
Numéro CAS: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=089050d700997597c7d73c31c3a5174952774f55&vid=089050d700997597c7d73c31c3a5174952774f55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité