4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3120-1G B3120-5G
TCIAB3120-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB3120-1G TCIAB3120-5G
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD07780675
Numéro CAS: 288067-35-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca1531d92fe1e03fc1450d52770368eb1a66a639&vid=96ca1e016071df32fb118b94c8cf3b1263f3f1dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité