5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonamide
005530-2.5G 005530-1G
FLUO005530-2.5GEA 0 EUR InStock
FLUO005530-2.5G FLUO005530-1G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonamide
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄BrF₂NO₂S
Numéro MDL: MFCD01940425
Numéro CAS: 287172-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité