3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50432.03EA 170 EUR InStock
H50432.03 H50432.06
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002177
Numéro CAS: 1891-95-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité