Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichlorobenzenesulphonamide


034651-1G 034651-5G
FLUO034651-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034651-1G FLUO034651-5G
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide


Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Numéro MDL: MFCD03094617
Numéro CAS: 20532-15-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité