Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide


034658-1G 034658-5G
FLUO034658-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034658-1G FLUO034658-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide


Formule: C₇H₈FNO₂S
Numéro MDL: MFCD09800666
Numéro CAS: 199590-69-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité