7-Tetradecanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1759-1G T1759-5G
TCIAT1759-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT1759-1G TCIAT1759-5G
7-Tetradecanol ≥96.0% (par GC)
7-Tetradecanol
Formule: C₁₄H₃₀O
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00049210
Numéro CAS: 3981-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e5bde39c645b8c146578741a738afb4d2f4cc6&vid=27e5bde39c645b8c146578741a738afb4d2f4cc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité