Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
B21863.06 B21863.14
B21863.06EA 73.8 EUR InStock
B21863.06 B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 34841-11-7 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 99-102° MDL No.: MFCD00673023
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673023
Numéro CAS: 34841-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité