Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1437-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM1437-5G
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673023
Numéro CAS: 34841-11-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/03/28975603.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité