Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dibromo-3,6-difluoroiodobenzene


035628-5G 035628-1G
FLUO035628-5GEA 0 EUR InStock
FLUO035628-5G FLUO035628-1G
2,4-Dibromo-3,6-difluoroiodobenzene
2,4-Dibromo-3,6-difluoroiodobenzene


Formule: C₆HBr₂F₂I
Numéro MDL: MFCD09878119
Numéro CAS: 1000577-89-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité