Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dibromo-4-fluoro-6-iodobenzene

Synonyms: 2,4-Dibromo-5-fluoroiodobenzene

035639-1G 035639-5G
FLUO035639-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035639-1G FLUO035639-5G
1,3-Dibromo-4-fluoro-6-iodobenzene
1,3-Dibromo-4-fluoro-6-iodobenzene


Formule: C₆H₂Br₂FI
Numéro MDL: MFCD09878128
Numéro CAS: 1000578-13-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité