1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3058-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB3058-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,8854 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861126
Numéro CAS: 160976-02-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/01/28934501.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité