4-Butoxybenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16570.06 A16570.14
A16570.06EA 55.3 EUR InStock
A16570.06 A16570.14
4-Butoxybenzonitrile ≥97%
4-Butoxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 5203-14-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5255 Odour: Characteristic Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 2834664 MDL No.: MFCD00043482
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C
Densité: 0.999
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043482
Numéro CAS: 5203-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité