4-Decyloxybenzoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14703.06 A14703.14 A14703.22
A14703.06EA 39.8 EUR InStock
A14703.06 A14703.14 A14703.22
4-Decyloxybenzoic acid 96%
4-Decyloxybenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 5519-23-3 Molecular Formula: C17H26O3 Formula Weight: 278.39 Melting Point: 97°(S) Beilstein Reference: 2113730
Formule: C₁₇H₂₆O₃
MW: 278,39 g/mol
Point de fusion: 97 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020360
Numéro CAS: 5519-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité