2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20072.14 B20072.06
B20072.14EA 172 EUR InStock
B20072.14 B20072.06
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 17123-63-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 MDL No.: MFCD00026056
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026056
Numéro CAS: 17123-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité