2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20086.03 B20086.06 B20086.14
B20086.03EA 30 EUR InStock
B20086.03 B20086.06 B20086.14
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 98% CAS No.: 79604-66-3 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 MDL No.: MFCD00026060
Formule: C₁₀H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026060
Numéro CAS: 79604-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité