1,4-Diiodo-2-fluorobenzene
Synonyms: 2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
009150-5G 009150-25G
FLUO009150-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009150-5G FLUO009150-25G
1,4-Diiodo-2-fluorobenzene
1,4-Diiodo-2-fluorobenzene
Formule: C₆H₃FI₂
MW: 347,9000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061107
Numéro CAS: 147808-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité