2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
021382-5G 021382-1G
FLUO021382-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021382-5G FLUO021382-1G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
MW: 257,9798 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788551
Numéro CAS: 459424-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité