2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Synonyms: 2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
021383-1G 021383-5G
FLUO021383-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021383-1G FLUO021383-5G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
MW: 257,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973898
Numéro CAS: 17533-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité