2,4,6-Trifluoroiodobenzene
021384-5G 021384-1G
FLUO021384-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021384-5G FLUO021384-1G
2,4,6-Trifluoroiodobenzene
2,4,6-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
MW: 257,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095328
Numéro CAS: 41860-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité