1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32963.06 H32963.14
H32963.06EA 160 EUR InStock
H32963.06 H32963.14
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 126930-72-1 Molecular Formula: C18H29Br Formula Weight: 325.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5034 Boiling Point: 376° MDL No.: MFCD00191386
Formule: C₁₈H₂₉Br
MW: 325,33 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C
Densité: 1.07
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191386
Numéro CAS: 126930-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité