1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1802-25G B1802-5G
TCIAB1802-25GEA 508 EUR InStock
TCIAB1802-25G TCIAB1802-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Formule: C₁₈H₂₉Br
MW: 325,33 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Numéro MDL: MFCD00191386
Numéro CAS: 126930-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f3801464739877da6506858d9fbc71455a605bd&vid=1f3801464739877da6506858d9fbc71455a605bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité