2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53067.03EA 498 EUR InStock
H53067.03 H53067.MD
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester
Formule: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412109
Numéro CAS: 136805-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité