5-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methylbenzoic acid
B3050-25G B3050-5G
TCIAB3050-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB3050-25G TCIAB3050-5G
5-Bromo-o-toluic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00267350
Numéro CAS: 79669-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b044f9a68ac2703a1ec63af822162be143f4b10d&vid=b044f9a68ac2703a1ec63af822162be143f4b10d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité