4-(2-Bromoethyl)benzoic acid methyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Bromoethyl)benzoic acid
B1944-25G B1944-5G
TCIAB1944-25GEA 541 EUR InStock
TCIAB1944-25G TCIAB1944-5G
4-(2-Bromoethyl)benzoic acid methyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(2-Bromoethyl)benzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016541
Numéro CAS: 52062-92-7
EINECS: 257-632-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce79a05ef13861acf78337691a2b855ca3a00936&vid=ce79a05ef13861acf78337691a2b855ca3a00936&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité