4-Butylbenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00747DA TL00747EA
MAYBTL00747DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00747DA MAYBTL00747EA
4-Butylbenzonitrile
4-Butylbenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052345
Numéro CAS: 20651-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité