Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Heptylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0778-1ML H0778-5ML
TCIAH0778-1MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAH0778-1ML TCIAH0778-5ML
4-Heptylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Heptylbenzonitrile


Formule: C₁₄H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00143348
Numéro CAS: 60484-67-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c87521f23d5368ad201252444f592248dee9343&vid=8c87521f23d5368ad201252444f592248dee9343&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité