4-Isobutylbenzoic acid
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0002.03EA 2420 EUR InStock
PROOMM0002.03
4-Isobutylbenzoic acid
4-Isobutylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191658
Numéro CAS: 38861-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité