4-Isobutylbenzoic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0437-10G I0437-25G
TCIAI0437-10GEA 169 EUR InStock
TCIAI0437-10G TCIAI0437-25G
4-Isobutylbenzoic acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isobutylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191658
Numéro CAS: 38861-88-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39c215739ac51c60dab800d078a86c6d52c48d84&vid=39c215739ac51c60dab800d078a86c6d52c48d84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité