2-Dodecylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2302-10G D2302-25G
TCIAD2302-10GEA 316 EUR InStock
TCIAD2302-10G TCIAD2302-25G
2-Dodecylphenol ≥98.0% (par GC)
2-Dodecylphenol
Formule: C₁₈H₃₀O
Numéro MDL: MFCD00020106
Numéro CAS: 5284-29-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6092128970a1319441857339e5c08a624793a5&vid=1a6092128970a1319441857339e5c08a624793a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité