8-Methoxyquinaldine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Methoxy-2-methylquinoline
M1088-1G M1088-5G
TCIAM1088-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1088-1G TCIAM1088-5G
8-Methoxyquinaldine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Methoxyquinaldine
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,2111 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034436
Numéro CAS: 3033-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f6595b311e0d62d9a79293f3bcd10806277dde5&vid=5f6595b311e0d62d9a79293f3bcd10806277dde5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité