Diisobutylaluminium chloride 0.8 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377561000 377568000
377561000.EA 93.5 EUR InStock
377561000. 377568000.
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M dans l'heptane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium chloride
Formule: C₈H₁₈AlCl
Densité: 0.726 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008927
Numéro CAS: 1779-25-5
EINECS: 217-216-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.78 to 0.86 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité