Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25348.06EA 41.7 EUR InStock
B25348.06 B25348.14
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,98 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010729
Numéro CAS: 74896-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité