Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
M2181-25G M2181-5G
TCIAM2181-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM2181-25G TCIAM2181-5G
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00144769
Numéro CAS: 104901-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&vid=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité