Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate

Fournisseur: Cayman Chemical

CAYM10007129-5EA 535 EUR InStock
CAYM10007129-5 CAYM10007129-1
tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate


Formule: C₁₂H₁₅BrO₂
MW: 271,15 g/mol
Numéro CAS: 108052-76-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité