Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52350.MDEA 153 EUR InStock
H52350.MD H52350.03
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate 96%
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114319
Numéro CAS: 78471-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité