Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19078.06 A19078.14
A19078.06EA 68.4 EUR InStock
A19078.06 A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97% CAS No.: 148547-19-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 6593534
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673014
Numéro CAS: 148547-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité