Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
B2256-25G B2256-5G
TCIAB2256-25GEA 128 EUR InStock
TCIAB2256-25G TCIAB2256-5G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673014
Numéro CAS: 148547-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12499cc98b3ab99ad032c45911779443a71fa9eb&vid=12499cc98b3ab99ad032c45911779443a71fa9eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité