Methyl-2-aminoisonicotinate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19869.03EA 53.3 EUR InStock
L19869.03 L19869.06
Methyl-2-aminoisonicotinate 97%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039316
Numéro CAS: 6937-03-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité