Methyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
M2172-1G M2172-5G
TCIAM2172-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2172-1G TCIAM2172-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039316
Numéro CAS: 6937-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18a19e54d5723d1a4c3298dcc695bd47091306da&vid=18a19e54d5723d1a4c3298dcc695bd47091306da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité