Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 77.3 EUR InStock
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082535
Numéro CAS: 55279-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité