5-Isoquinolinecarboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19637.03EA 220 EUR InStock
L19637.03 L19637.MD
5-Isoquinolinecarboxylic acid 96%
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 60…62 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 278…281 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788744
Numéro CAS: 27810-64-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité