3-Butylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1458-1G B1458-5G
TCIAB1458-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB1458-1G TCIAB1458-5G
3-Butylthiophene ≥98.0% (par GC)
3-Butylthiophene
Formule: C₈H₁₂S
MW: 140,2459 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00143179
Numéro CAS: 34722-01-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=420400c351b83d42330b0056ce3603434dcac8fd&vid=420400c351b83d42330b0056ce3603434dcac8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité