3-Decylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2098-1G D2098-5G
TCIAD2098-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD2098-1G TCIAD2098-5G
3-Decylthiophene ≥98.0% (par GC)
3-Decylthiophene
Formule: C₁₄H₂₄S
MW: 224,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143180
Numéro CAS: 65016-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b189a36c4a8c1789c572117a2c6257900fc24406&vid=b189a36c4a8c1789c572117a2c6257900fc24406&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité